Learn More
R&D Systems™ AMG 18 hydrochloride
Codice prodotto. 18728248
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18728248 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18728248 Supplier R&D Systems™ Supplier No. 6166/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.63€
    441.00€ / 5mg
    Risparmia 46.63€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. IRE1 Inhibitors
AMG 18 hydrochloride is a potent and selective IRE1α inhibitor (IC50 values are 13 and 99 nM for recombinant and cellular IRE1α, respectively). Exhibits selectivity for IRE1α in a panel of over 100 other kinases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 2250019-92-0
Sinonimo 2-Chloro-N-[6-methyl-5-[[3-[2-[(3S)-3-piperidinylamino]-4-pyrimidinyl]-2-pyridinyl]oxy]-1-naphthalenyl]benzenesulfonamide hydrochloride
Quantità 5 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C31H29ClN6O3S.HCl
Peso formulazione 637.58
Purezza 98%