Learn More
AMG-208, MedChemExpress
Codice prodotto. 16467677
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16467677 5 mg 5mg
16444938 10 mg 10mg
16425716 100 mg 100mg
16411187 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16467677 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12035
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress AMG-208 is an orally active c-Met/RON dual selective inhibitor with an IC50 of 9 nM for c-Met. AMG-208 is a CYP3A4 inhibitor with an IC50 of 32 μM. AMG-208 has anti-cancer activity.
AMG-208 is an orally active c-Met/RON dual selective inhibitor with an IC50 of 9 nM for c-Met. AMG-208 is a CYP3A4 inhibitor with an IC50 of 32 μM. AMG-208 has anti-cancer activity.
Specifica
Materiale o nome chimico AMG-208
CAS 1002304-34-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H17N5O2
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 3.33 mg/mL (8.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C2C(OCC3=NN=C4N3N=C(C=C4)C5=CC=CC=C5)=CC=NC2=C1
Molecular Weight (g/mol) 383.4
Peso formulazione 383.4
Percent Purity 98.79%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only