Learn More
AMG-47a, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489977
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16489977 5 mg 5mg
16493517 50 mg -
16467498 10 mg 10mg
16413606 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16489977 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY18303
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
MedChemExpress AMG-47a is a potent and orally active lymphocyte-specific protein tyrosine kinase (Lck) inhibitor, with an IC50 of 0.2 nM. AMG-47a also inhibits VEGF2, p38α, Jak3 and MLR and IL-2 with IC50s of 1 nM, 3 nM, 72 nM, 30 nM and 21 nM, respectively. AMG-47a has anti-inflammatory activity.
AMG-47a is a potent and orally active lymphocyte-specific protein tyrosine kinase (Lck) inhibitor, with an IC50 of 0.2 nM. AMG-47a also inhibits VEGF2, p38α, Jak3 and MLR and IL-2 with IC50s of 1 nM, 3 nM, 72 nM, 30 nM and 21 nM, respectively. AMG-47a has anti-inflammatory activity.
Specifica
Materiale o nome chimico AMG-47a
Forma fisica Solid
CAS 882663-88-9
Colore Light Yellow
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H28F3N5O2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 34 mg/mL (63.48 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1)C2=CC=C(C)C(C3=CC4=CN=C(NCCN5CCOCC5)N=C4C=C3)=C2
Molecular Weight (g/mol) 535.56
Peso formulazione 535.56
Percent Purity 98.72%
Grado Research
Research purposes only