Learn More
Amibegron hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16406537
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Codice prodotto. 16406537
Marca: Medchem Express HY103207
MedChemExpress Amibegron hydrochloride is a selective β3-adrenoceptor agonist, with an EC50 of 3.5 nM for β-adrenoceptor in rat colon; Amibegron hydrochloride has anxiolytic and antidepressant activity.
Amibegron hydrochloride is a selective β3-adrenoceptor agonist, with an EC50 of 3.5 nM for β-adrenoceptor in rat colon
Specifica
Materiale o nome chimico Amibegron hydrochloride
CAS 121524-09-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H27Cl2NO4
Quantità 5 mg
Sinonimo SR 58611A
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (227.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)COC1=CC=C2CC[C@H](NC[C@@H](C3=CC=CC(Cl)=C3)O)CC2=C1.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 440.36
Peso formulazione 440.36
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.