Learn More
AMICA/JAML Antibody (401901) [PerCP], R&D Systems™
Codice prodotto. 18608193 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18608193 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18608193 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB34491C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.41€
    753.90€ / 0.1mL
    Risparmia 116.51€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
AMICA/JAML Monoclonal specifically detects AMICA/JAML in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene AMICA/JAML
Applicazioni CyTOF, Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone 401901
Coniugato PerCP
Diluizione Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulazione PBS
Alias gene adhesion molecule, interacts with CXADR antigen 1, AMICA, Gm638
Specie ospite Mouse
Immunogeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human AMICA/JAML, Leu20-Leu275, Accession # Q86YT9
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 120425
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2a
Linea di prodotti Novus