Learn More
Merck Amicon™ Stirred Cell Maintenance Kits (Stir Bar Assembly, 2 Seals, Tubing kit)
Sfoglia Tutto Merck ProdottiDescrizione
Amicon stirred cells concentrate samples rapidly but gently, using magnetic stirring to minimize concentration polarization and shear stress-induced denaturation.
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Amicon Stirred Cell 200 mL Maintenance kit |
| Include | Amicon™ Stirred Cell 200 mL Maintenance kit (stir bar assembly, 2 Ea. seals, tubing kit) |
| Tipo | Ultrafiltration Equipment |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Amicon Stirred Cell (200 mL) |
Titolo del prodotto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?