Learn More
Merck Amicon™ Stirred Cell Maintenance Kits (Stir Bar Assembly, 2 Seals, Tubing kit)
Codice prodotto. 17514715 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Amicon Stirred Cell (200 mL)
Amicon Stirred Cell (50 mL)
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17514715 Amicon Stirred Cell (200 mL) -
15836432 Amicon Stirred Cell (50 mL) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17514715 Fornitore Merck N. del fornitore UFSC200MT
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Amicon stirred cells concentrate samples rapidly but gently, using magnetic stirring to minimize concentration polarization and shear stress-induced denaturation.
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Amicon Stirred Cell 200 mL Maintenance kit
Include Amicon™ Stirred Cell 200 mL Maintenance kit (stir bar assembly, 2 Ea. seals, tubing kit)
Tipo Ultrafiltration Equipment
Da utilizzare con (apparecchiatura) Amicon Stirred Cell (200 mL)
Titolo del prodotto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.