Learn More
Merck Amicon™ Stirred Cell Seal Kits
Codice prodotto. 15846432 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 mL
200 mL
400 mL
Diametro filtro (sistema metrico):
44.5 mm (filter)
63.5 mm (filter)
76 mm (filter)
Area di filtraggio:
13.4 cm2
28.7 cm2
41.8 cm2
Dimensione della confezione:
400mL
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Diametro filtro (sistema metrico) Area di filtraggio unitSize
15846432 50 mL 44.5 mm (filter) 13.4 cm2 Pezzo
17837767 200 mL 63.5 mm (filter) 28.7 cm2 -
15897364 400 mL 76 mm (filter) 41.8 cm2 400mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15846432 Fornitore Merck N. del fornitore UFSC050SL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.00€
    137.53€ / pezzi 1
    Risparmia 15.47€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use with solutions up to 10% macrosolute concentration. Amicon™ Stirred Cell Seal Kit includes 3 silicone gaskets and O-rings. The Amicon stirred cell model provides high flow rates and is capable of rapid concentration or salt removal / concentration in the same unit.
Amicon™ Stirred Cell Seal Kit (3 each o-ring and gasket)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Silicone
Area di filtraggio 13.4 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Protein desalting, purification and concentration
Include Amicon™ Stirred Cell 50 mL Seal Kit (3 Ea. o-ring and gasket)
Quantità 3 Ea. gaskets and O-rings
Tipo Ultrafiltration Equipment
Volume (sistema metrico) 50 mL
Altezza (sistema metrico) 11.7 cm
Diametro (sistema metrico) 44.5 mm filter
Diametro filtro (sistema metrico) 44.5 mm (filter)