Learn More
Merck Amicon™ Stirred Cell Seal Kits
Codice prodotto. 15897364
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 mL
200 mL
400 mL
Diametro filtro (sistema metrico):
44.5 mm (filter)
63.5 mm (filter)
76 mm (filter)
Area di filtraggio:
13.4 cm2
28.7 cm2
41.8 cm2
Dimensione della confezione:
400mL
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Diametro filtro (sistema metrico) Area di filtraggio Dimensione della confezione
15897364 400 mL 76 mm (filter) 41.8 cm2 400mL
15846432 50 mL 44.5 mm (filter) 13.4 cm2 Pezzo
17837767 200 mL 63.5 mm (filter) 28.7 cm2 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15897364 Fornitore Merck N. del fornitore UFSC400SL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    152.81€ / 400mL
    Risparmia 18.19€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Use with solutions up to 10% macrosolute concentration. Amicon™ Stirred Cell Seal Kit includes 3 silicone gaskets and O-rings. The Amicon stirred cell model provides high flow rates and is capable of rapid concentration or salt removal / concentration in the same unit.
Amicon™ Stirred Cell Seal Kit (3 each o-ring and gasket)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Silicone
Area di filtraggio 41.8 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Protein desalting, purification and concentration
Include Amicon™ Stirred Cell 400 mL Seal Kit (3 Ea. of o-ring and gasket)
Quantità 3 Ea. gaskets and O-rings
Tipo Ultrafiltration Equipment
Volume (sistema metrico) 400 mL
Altezza (sistema metrico) 18.7 cm
Diametro (sistema metrico) 76 mm filter
Diametro filtro (sistema metrico) 76 mm (filter)