Learn More
Merck Amicon™ Ultra-0.5 Centrifugal Filter Units
Codice prodotto. 10212584 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
MWCO:
10,000 d
100,000 d
3,000 d
30,000 d
50,000 d
Quantità:
24/confezione
500/conf.
500/confezione
8/conf.
96/conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 500
pezzi 8
pezzi 96
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. MWCO Quantità unitSize
10212584 3,000 d 24/confezione pezzi 24
10795785 3,000 d 8/conf. pezzi 8
10704645 3,000 d 96/conf. pezzi 96
10130884 3,000 d 500/confezione pezzi 500
10028713 10,000 d 8/conf. pezzi 8
10088753 10,000 d 24/confezione pezzi 24
10282244 10,000 d 96/conf. pezzi 96
10150644 10,000 d 500/conf. pezzi 500
10505274 30,000 d 8/conf. pezzi 8
10012584 30,000 d 24/confezione pezzi 24
10256744 30,000 d 96/conf. pezzi 96
10328054 30,000 d 500/confezione pezzi 500
10378434 50,000 d 8/conf. pezzi 8
10194304 50,000 d 24/confezione pezzi 24
10695445 50,000 d 96/conf. pezzi 96
10257324 50,000 d 500/conf. pezzi 500
10527164 100,000 d 8/conf. pezzi 8
10114694 100,000 d 24/confezione pezzi 24
10388244 100,000 d 96/conf. pezzi 96
10398244 100,000 d 500/conf. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 10212584 Fornitore Merck N. del fornitore UFC500324
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Two microcentrifuge tubes
Achieve both high sample recovery and fast sample processing. EMD Amicon™ Ultra Centrifugal Filter Units feature regenerated cellulose membranes that are ideal for protein & nucleic acid purification, concentration and desalting.
  • High-recovery Ultracel™-PL regenerated cellulose membranes with MWCOs of 3, 10, 30, 50 or 100kDa
  • Vertical membrane reduces polarization for ultrafast spin times (as little as 10 to 15 min.)
  • Heat-sealed membrane eliminates possibility of downstream extractables
  • Universal rotor compatibility
  • High retentate recovery of >90%
  • High concentration factors of 80- to 100-fold (minimum final concentrate volume: 200μL)
  • Easy sample monitoring due to translucent housing and volume gradations
  • Direct pipetter sample access eliminates processing step to recover concentrate
Centrifugal filter enables
  • Concentration of biological samples containing antigens, antibodies, enzymes, nucleic acids, or microorganisms
  • Purification of macromolecular components found in tissue culture extracts or cell lysates
  • Concentration of dilute or prepurified proteins from column eluents
  • Desalting and buffer exchange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Single-use
Materiale (membrana) Cellulosa rigenerata Ultracel-PL a recupero elevato
MWCO 3,000 d
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 1 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Purificazione, concentrazione e desalinizzazione di proteine
Materiale alloggiamento Copolimero dello stirene; butadiene
Include Due provette da microcentrifuga
Forza max 14,000xG per centrifugazione per concentrazione; 1000xG per centrifugazione inversa
Quantità 24/confezione
Tipo Centrifugal Filters
Volume (sistema metrico) 0,5 ml
Lunghezza (sistema imperiale) 0.196 in.
Lunghezza (sistema metrico) 4.99 cm
Diametro (sistema metrico) 10.8 mm