Learn More
Merck Amicon™ Ultra-15 Centrifugal Filter Units
Codice prodotto. 10311882 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
MWCO:
10,000 d
100,000 d
3,000 d
30,000 d
50,000 d
50,000 d
Quantità:
24/confezione
8/conf.
96/conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 8
pezzi 96
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. MWCO Quantità unitSize
10311882 30,000 d 24/confezione pezzi 24
10705884 3,000 d 8/conf. pezzi 8
10092423 3,000 d 96/conf. pezzi 96
10608072 10,000 d 8/conf. pezzi 8
10781543 10,000 d 24/confezione pezzi 24
10026941 10,000 d 96/conf. pezzi 96
10581342 30,000 d 8/conf. pezzi 8
10036941 30,000 d 96/conf. pezzi 96
10550443 50,000 d 8/conf. pezzi 8
10413892 50,000 d 96/conf. pezzi 96
10188431 100,000 d 24/confezione pezzi 24
10447871 100,000 d 96/conf. pezzi 96
10403892 3,000 d 24/confezione pezzi 24
10250482 100,000 d 8/conf. pezzi 8
10661043 50,000 d 24/confezione pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 10311882 Fornitore Merck N. del fornitore UFC903024
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Achieve both high sample recovery and fast sample processing. EMD Amicon™ Ultra Centrifugal Filter Units feature regenerated cellulose membranes that are ideal for protein & nucleic acid purification, concentration and desalting.
  • High-recovery Ultracel™-PL regenerated cellulose membranes with MWCOs of 3, 10, 30, 50 or 100kDa
  • Vertical membrane reduces polarization for ultrafast spin times (as little as 10 to 15 min.)
  • Heat-sealed membrane eliminates possibility of downstream extractables
  • Universal rotor compatibility
  • High retentate recovery of >90%
  • High concentration factors of 80- to 100-fold (minimum final concentrate volume: 200μL)
  • Easy sample monitoring due to translucent housing and volume gradations
  • Direct pipetter sample access eliminates processing step to recover concentrate
Centrifugal filter enables
  • Concentration of biological samples containing antigens, antibodies, enzymes, nucleic acids, or microorganisms
  • Purification of macromolecular components found in tissue culture extracts or cell lysates
  • Concentration of dilute or prepurified proteins from column eluents
  • Desalting and buffer exchange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Single-use
Materiale (membrana) Cellulosa rigenerata Ultracel-PL a recupero elevato
MWCO 30,000 d
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 7.6 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Purificazione, concentrazione e desalinizzazione di proteine
Materiale alloggiamento Copolimero dello stirene; butadiene
Include Due provette da microcentrifuga
Quantità 24/confezione
Tipo Centrifugal Filters
Volume (sistema metrico) 15 ml
Lunghezza (sistema metrico) 121 mm
Diametro (sistema metrico) 29.6 mm