Learn More
Amidinothiourea, 99+%
Codice prodotto. 10184910 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
Codice prodotto. 10184910
Marca: Thermo Scientific Acros 259190100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 2114-02-5 | C2H6N4S | 118.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2114-02-5
Formula molecolare C2H6N4S
Molecular Weight (g/mol) 118.16
Numero MDL MFCD00014472
InChI Key OKGXJRGLYVRVNE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo amidinothiourea, guanylthiourea, guthimin, guthimine, 2-imino-4-thiobiuret, n-amidinothiourea, thiourea, aminoiminomethyl, thiodicyanodiamidine, diaminomethylidene thiourea, gutimine
PubChem CID 2724563
IUPAC Name diaminomethylidenethiourea
SMILES C(=NC(=S)N)(N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Amidinothiourea
Nota nome 99+%
Punto di fusione 160°C to 164°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.3% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Iodimetry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NH2C(=NH)NHC(=S)NH2
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 7 w/w % in water (20°C)
Peso formulazione 118.16
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Amidinothiourea
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.