Learn More
Amido Black 10B, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 11433783
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
Codice prodotto. 11433783
Marca: Fisher BioReagents BP12410
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Amido Black 10B is a general stain for proteins and nucleic acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Amido Black 10B
CAS 1064-48-8
Coefficiente di estinzione 450g(-1) cm(-1) min.
Formula molecolare C22H14N6Na2O9S2
Sinonimo Naphthol Blue Black
Identificazione Pass Test
InChI Key HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC Name disodium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate
Molecular Weight (g/mol) 616.487
PubChem CID 44134531
Lambda max 616 to 620nm
Peso formulazione 616.5
Perdita all'essiccatura 10% max.
Imballaggio Glass Bottle
N. indice colori 20470
Colore Brown
pH 9.0
Quantità 10 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • AMIDO BLACK 10B
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.