Learn More
Amidosulfonic acid, ACS, 99.3-100.3% (Assay dried basis)
Codice prodotto. 11377538
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11377538 100 g 100g
11367538 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11377538 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 033233.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5329-14-6 | H3NO3S | 97.088 g/mol
Amidosulfonic acid is widely utilized as a green catalyst for the preparation of amide from ketoxime. It finds an application as a titrant in the determination of the burette injection volume and chemical calibration factor. It is an efficient catalyst in the synthesis of polyhydroquinoline derivatives by Hantzsch condensation reaction, deazaoxaflavin, fatty acid methyl and ethyl esters and in the isolation of 5-hydroxymethylfurfural (HMF) from bamboo fiber. It is involved in the determination of silicates in water samples. It acts as a neutralizing agent during the determination of paracetamol by Glynn and Kendal colorimetric method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5329-14-6
Formula molecolare H3NO3S
Molecular Weight (g/mol) 97.088
Numero MDL MFCD00011603
InChI Key IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC Name sulfamic acid
SMILES NS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Amidosulfonic acid
Punto di fusione ∼205°C (decomposition)
Densità 2.12
Intervallo percentuale saggio 99.3 to 100.3% (Assay dried basis)
Note percentuale saggio Assay dried basis
Numero UN UN2967
Quantità 100 g
Forma fisica Crystalline
Indice di Merck 148921
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water,dimethyl fluoride and methanol. Insoluble in hydrocarbons.
Peso formulazione 97.09
Percent Purity 99.3 to 100.3%
Grado ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Amidosulfonic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfamic acid