Learn More
Amidosulfonic Acid, TRC
Codice prodotto. 30006178
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006178 1 g 1g
30005179 10 g 10g
30011401 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006178 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA5767851G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5329-14-6
Formula molecolare H3 N O3 S
Molecular Weight (g/mol) 97.09
Sinonimo Sulfamic acid, Alprojet W, Amidosulfonic acid, Amidosulfuric acid, Aminesulfonic acid, Aminosulfonic acid, Aminosulfuric acid, Jumbo, NSC 1871, Scale Cleen, Steradent Active Plus, Sulfamidic acid, Sulfaminic acid, Sulphamic acid
IUPAC Name sulfamic acid
SMILES NS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Amidosulfonic Acid
Nomi componenti o analita Amidosulfonic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Forensics
Quantità 1 g
Peso formulazione 96.9834
Percent Purity >95%