Learn More
Amidotrizoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Diatrizoic acid |
| Nomi componenti o analita | Diatrizoic acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 613.7696 |