Learn More
Amifampridin, Mikromol™
Descrizione
Amifampridin
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Amifampridin |
| CAS | 54-96-6 |
| Nomi componenti o analita | Amifampridin |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C5 H7 N3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 3,4-Pyridinediamine, Pyridine, 3,4-diamino- (6CI,7CI,8CI), 3,4-DAP, 3,4-Diaminopyridine, 4,5-Diaminopyridine, Amifampridine, DAP, NSC 521760, Pyridine-4,5-diamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H7N3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2,(H2,6,8) |
| SMILES | Nc1ccncc1N |
| IUPAC Name | pyridine-3,4-diamine |
| Vedi altri risultati |