Learn More
Amifampridine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16446606
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16446606 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16446606 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14946
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Amifampridine (3,4-Diaminopyridine) is an orally active potassium channel blocker (PCB), can block presynaptic potassium channels. Amifampridine can be used in Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) research.
Amifampridine (3,4-Diaminopyridine) is an orally active potassium channel blocker (PCB), can block presynaptic potassium channels. Amifampridine can be used in Lambert-Eaton myasthenic syndrome (LEMS) research.
Specifica
Materiale o nome chimico Amifampridine
CAS 54-96-6
Colore Gray
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C5H7N3
Quantità 100 mg
Sinonimo 3,4-Diaminopyridine
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 38 mg/mL (348.21 mM)
SMILES NC1=C(N)C=CN=C1
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 99.01%
Grado Research
Forma fisica Powder
Research purposes only