Learn More
MP Biomedicals Amino Acid Diet, Synthetic, Pellet
Codice prodotto. 11487341 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 kg
20 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
10kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11487341 50 kg -
11467341 10 kg 10kg
11477341 20 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11487341 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0296036250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Diet rich in Amino Acids. Can be added into agar gel to increase palatability.
  • Diet rich in amino acids
  • Can be added into agar gel to increase palatability
  • Can be used for research
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Animal Diet
Monouso Single-use
Formato Pellet
Quantità 50 kg
Sterilità Non-sterile
Requisiti di stoccaggio Refrigerated
Lunghezza (sistema imperiale) 1 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 0.3048 m
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.