Learn More
Amino Albendazole Sulfone, TRC
Codice prodotto. 30138374
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138374 100 mg 100mg
30133241 50 mg 50mg
18042420 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138374 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA580950100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80983-34-2
Formula molecolare C10 H13 N3 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 239.29
Sinonimo 1H-Benzimidazol-2-amine, 5-(propylsulfonyl)- (9CI), 6-(Propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-amine, 2-Amino-5-1H-propylsulfonylbenzimidazole, 2-Aminoalbendazole sulfone, 5-Propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine, Albendazole-2-aminosulfone, SKF 81038
IUPAC Name 5-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-amine
SMILES CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(N)nc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Albendazole-2-aminosulfone
Nomi componenti o analita Albendazole-2-aminosulfone
Note sul grado di purezza HPLC
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13)
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantità 100 mg
Peso formulazione 239.0728
Percent Purity >95%