Learn More
ε-Amino-N-caproic Acid, 99.8%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11468000 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11468000 1 kg
11438000 25 g
11448000 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11468000 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210164591
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Identificatori chimici
CAS 60-32-2
Formula molecolare C6H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 131.175
InChI Key SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
PubChem CID 564
ChEBI CHEBI:16586
IUPAC Name 6-aminohexanoic acid
SMILES C(CCC(=O)O)CCN
Specifica
Materiale o nome chimico ε-Amino-N-caproic Acid
Colore White
Densità 1.48g/mL
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Quantità 1 kg
Peso formulazione 131.2
Forma fisica Crystalline Powder