Learn More
Amino-PEG3-C2-Azido, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane |
| CAS | 134179-38-7 |
| Formula molecolare | C8 H18 N4 O3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H18N4O3/c9-1-3-13-5-7-15-8-6-14-4-2-11-12-10/h1-9H2 |
| SMILES | NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC Name | 2-[2-[2-(2-azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanamine |
| Molecular Weight (g/mol) | 218.25 |
| Peso formulazione | 218.1379 |