Learn More
Amino-PEG4-alcohol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Amino-3,6,9-trioxaundecanyl-11-ol |
| CAS | 86770-74-3 |
| Formula molecolare | C8 H19 N O4 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol, T4EGMA, Tetraethylene Glycol Monoamine, 1-Amino-3,6,9-trioxaundecanyl-11-ol |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H19NO4/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h10H,1-9H2 |
| SMILES | NCCOCCOCCOCCO |
| IUPAC Name | 2-[2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 193.24 |
| Peso formulazione | 193.1314 |