Learn More
Aminoacetonitrile hydrochloride, 98+%
Codice prodotto. 15431757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15431757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15431757 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041984.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6011-14-9 | C2H5ClN2 | 92.526 g/mol
Used as pharmaceutical intermediates, organic synthetic raw material transportation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aminoacetonitrile hydrochloride
Punto di fusione 166°C to 171°C (decomposition)
CAS 6011-14-9
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Sensibilità Hygroscopic
Intervallo percentuale saggio >98%
Formula molecolare C2H5ClN2
Numero MDL MFCD00012850
Sinonimo aminoacetonitrile hydrochloride, 2-aminoacetonitrile hydrochloride, glycinonitrile hydrochloride, aminoacetonitrile hcl, unii-s8l3v1ksb7, acetonitrile, amino-, monohydrochloride, s8l3v1ksb7, aminoacetonitrile.hcl, amino-acetonitrile hcl, acmc-209mhz
Informazioni di solubilità Soluble in water 20°C,1000g/L.
InChI Key XFKYKTBPRBZDFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C#N)N.Cl
IUPAC Name 2-aminoacetonitrile;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 92.526
PubChem CID 11491918
Peso formulazione 92.53
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aminoacetonitrile hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Aminoacetonitrile hydrochloride