Learn More
Aminoacetonitrile Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30310568
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30310568 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30310568 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA580055100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aminoacetonitrile Hydrochloride
CAS 6011-14-9
Formula molecolare C2H5ClN2
Quantità 100 g
Sinonimo 2-Amino-acetonitrile Hydrochloride, Amino-acetonitrile Monohydrochloride, Glycinonitrile Monohydrochloride, 2-Aminoacetonitrile Hydrochloride, Aminoacetonitrile Hydrochloride, Aminoacetonitrile Monohydrochloride, Glycinonitrile Hydrochloride, alpha-Aminoacetonitrile Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C2H4N2.ClH/c3-1-2-4;/h1,3H2;1H
SMILES Cl.NCC#N
IUPAC Name 2-aminoacetonitrile;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 92.53
Peso formulazione 92.0141