Learn More
Aminoacetonitrile sulfate, 97%
Codice prodotto. 11369759
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11369759 500 g 500g
11349759 25 g 25g
11359759 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11369759 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22155.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5466-22-8 | C4H8N8·H2SO4
Aminoacetonitrile sulfate is used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Aminoacetonitrile sulfate is used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Hygroscopic. Store away from strong oxidizing agents, water/ moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5466-22-8
Formula molecolare C4H8N8·H2SO4
Numero MDL MFCD00012851
Sinonimo Glycinonitrile sulfate
Specifica
Materiale o nome chimico Aminoacetonitrile sulfate
Punto di fusione ∼160°C (decomposition)
Odore Odorless
Formula lineare (H2NCH2CN)2·H2SO4
Quantità 500 g
Numero UN UN3439
Beilstein 3916094
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,412
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 210.21
Percent Purity 97%