Learn More
Aminobutanol, TRC
Codice prodotto. 30138750
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30138750 25 g 25g
30136271 50 g 50g
30003775 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138750 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA60211025G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-20-8
Formula molecolare C4 H11 N O
Molecular Weight (g/mol) 89.14
Sinonimo 1-Butanol, 2-amino-, 2-Amino-1-butanol, (RS)-2-Amino-1-butanol, (±)-2-Amino-1-butanol, 1-(Hydroxymethyl)propylamine, 1-Hydroxy-2-aminobutane, 1-Hydroxy-2-butylamine, 1-Hydroxy-sec-butylamine, 1-Hydroxybutan-2-amine, 2-Amino-1-hydroxybutane, 2-Aminobutyl alcohol, DL-2-Amino-1-butanol, DL-2-Aminobutanol, DL-α-Aminobutanol, NSC 1068, dl-2-Amino-1-butanol
IUPAC Name 2-aminobutan-1-ol
SMILES CCC(N)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-1-butanol
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3
Peso formulazione 89.0841