Learn More
Aminoglutethimide, Mikromol™
Codice prodotto. 17989799
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17989799 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17989799 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1777.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Aminoglutethimide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aminoglutethimide
CAS 125-84-8
Nomi componenti o analita Aminoglutethimide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H16 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Glutarimide, 2-(p-aminophenyl)-2-ethyl- (6CI,7CI,8CI), (RS)-Aminoglutethimide, 2-(p-Aminophenyl)-2-ethylglutarimide, 3-(4-Aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione, Aminoglutethimide, Ba-16038, Cytadren, DL-Aminoglutethimide, Elipten, NSC 330915, Orimeten, dl-Aminoglutethimide, p-Aminoglutethimide, 2,6-Piperidinedione, 3-(4-aminophenyl)-3-ethyl-, (+/-)-Aminoglutethimide, alpha-(p-Aminophenyl)-alpha-ethylglutarimide
InChI Formula InChI=1S/C13H16N2O2/c1-2-13(8-7-11(16)15-12(13)17)9-3-5-10(14)6-4-9/h3-6H,2,7-8,14H2,1H3,(H,15,16,17)
SMILES CCC1(CCC(=O)NC1=O)c2ccc(N)cc2
IUPAC Name 3-(4-aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione
Molecular Weight (g/mol) 232.28
Quantità 250 mg
Peso formulazione 232.1212 g/mol