Learn More
Aminoguanidine bicarbonate, 98.5%
Codice prodotto. 11965651 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11965651 5 kg Plastic drum 5kg
10316840 250 g Plastic Bottle 250g
10512931 1 kg Plastic Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11965651 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 149060051
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2582-30-1 | CH6N4·H2CO3 | 136.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2582-30-1
Formula molecolare CH6N4·H2CO3
Molecular Weight (g/mol) 136.11
InChI Key OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aminoguanidine bicarbonate, aminoguanidine hydrogen carbonate, aminoguanidinium bicarbonate, aminoguanidine hydrocarbonate, aminoguanidine carbonate 1:1, aminoguanidium hydrogen carbonate, n1-aminoguanidine carbonate 1:1, aminoguanidine hydrogencarbonate, aminoguanidinebicarbonate, hydrazinecarboximidamide carbonate
PubChem CID 164944
IUPAC Name 2-aminoguanidine;carbonic acid
SMILES C(=NN)(N)N.C(=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Aminoguanidine bicarbonate
Punto di fusione 125°C
Colore White
Residuo della combustione 0.3% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5%
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare H2NNHC(=NH)NH2·H2CO3
Quantità 5 kg
Beilstein 03,117
Informazioni di solubilità Solubility in water: <5g/L (20°C)
Peso formulazione 136.11
Percent Purity 98.50%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aminoguanidine bicarbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.