Learn More
Aminoguanidine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 17992885
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17992885 1 g 1g
17904835 5 g 5g
17984155 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17992885 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6098631G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1937-19-5
Formula molecolare CH6N4 . HCl
Molecular Weight (g/mol) 110.55
Sinonimo Amino-guanidine Monohydrochloride (8CI), Hydrazinecarboximidamide, Monohydrochloride (9CI), Aminoguanidine Monohydrochloride, Aminoguanidinium Chloride, GER 11, Pimagedine Hydrochloride
IUPAC Name 2-aminoguanidine;hydrochloride
SMILES Cl.NNC(=N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Aminoguanidine Hydrochloride
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/CH6N4.ClH/c2-1(3)5-4;/h4H2,(H4,2,3,5);1H