Learn More
Aminoguanidine nitrate, 99%
Codice prodotto. 10254510 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10254510 5 g Bottiglia in vetro 5g
10560584 25 g Plastic bottle 25g
10142800 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10254510 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 103760050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10308-82-4 | CH7N5O3 | 137.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10308-82-4
Formula molecolare CH7N5O3
Molecular Weight (g/mol) 137.10
Numero MDL MFCD00013174
InChI Key PMGFHEJUUBDCLU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aminoguanidine nitrate, aminoguanidine, nitrate, hydrazinecarboximidamide, mononitrate, monoaminoguanidium nitrate, aminoguanidine, mononitrate, hydrazinecarboximidamide nitrate, hydrazinecarboximidamide, nitrate 1:1, 1-aminoguanidine; nitric acid, aminoguanidine; nitric acid
PubChem CID 165859
IUPAC Name 2-aminoguanidine;nitric acid
SMILES O[N+]([O-])=O.NN=C(N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Aminoguanidine nitrate
Nota nome 99%
Punto di fusione 145°C to 147°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NNHC(=NH)NH2·HNO3
Quantità 5 g
Beilstein 03,117
Peso formulazione 137.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aminoguanidine nitrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido comburente Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.