Learn More
Aminoguanidine Nitrate, TRC
Codice prodotto. 30313187
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313187 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313187 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6097201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Aminoguanidinium nitrate
CAS 10308-82-4
Formula molecolare C H7 N4 . N O3
Quantità 1 g
Sinonimo Hydrazinecarboximidamide Mononitrate, Aminoguanidine Mononitrate, Aminoguanidine Nitrate, Aminoguanidinium Nitrate, N-Aminoguanidine Nitrate, NSC 206198
InChI Formula InChI=1S/CH6N4.NO3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);/q;-1/p+1
SMILES NNC(=[NH2+])N.[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC Name [amino(hydrazinyl)methylidene]azanium;nitrate
Molecular Weight (g/mol) 137.1
Peso formulazione 137.0549