Learn More
Aminoguanidinium Bicarbonate, TRC
Codice prodotto. 30326933
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326933 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326933 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA60971525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate
CAS 2582-30-1
Formula molecolare C H6 N4 . C H2 O3
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/CH6N4.CH2O3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);(H2,2,3,4)
SMILES NNC(=N)N.OC(=O)O
IUPAC Name 1-aminoguanidine;carbonic acid
Molecular Weight (g/mol) 136.11
Peso formulazione 136.0596