Learn More
Aminoguanidinium Bicarbonate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate |
| CAS | 2582-30-1 |
| Formula molecolare | C H6 N4 . C H2 O3 |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/CH6N4.CH2O3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);(H2,2,3,4) |
| SMILES | NNC(=N)N.OC(=O)O |
| IUPAC Name | 1-aminoguanidine;carbonic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 136.11 |
| Peso formulazione | 136.0596 |