Learn More
Aminomalononitrile p-Toluenesulfonate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aminomalononitrile p-Toluenesulfonate |
| CAS | 5098-14-6 |
| Formula molecolare | C10H11N3O3S |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Aminomalonitrile Tosylate, Aminomalononitrile Tosylate, p-toluenesulfonate Amino-malononitrile, Mono(4-methylbenzenesulfonate) Amino-propanedinitrile |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8O3S.C3H3N3/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;4-1-3(6)2-5/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);3H,6H2 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.NC(C#N)C#N |
| IUPAC Name | 2-aminopropanedinitrile;4-methylbenzenesulfonic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 253.28 |