Learn More
Aminomalononitrile p-Toluenesulfonate, TRC
Codice prodotto. 30308991
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30308991 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30308991 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6280605G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aminomalononitrile p-Toluenesulfonate
CAS 5098-14-6
Formula molecolare C10H11N3O3S
Quantità 5 g
Sinonimo Aminomalonitrile Tosylate, Aminomalononitrile Tosylate, p-toluenesulfonate Amino-malononitrile, Mono(4-methylbenzenesulfonate) Amino-propanedinitrile
InChI Formula InChI=1S/C7H8O3S.C3H3N3/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;4-1-3(6)2-5/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);3H,6H2
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.NC(C#N)C#N
IUPAC Name 2-aminopropanedinitrile;4-methylbenzenesulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 253.28