Learn More
Aminomethanephosphonic Acid, TRC
Codice prodotto. 17994005
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17994005 250 mg 250mg
17962835 5 g 5g
17980505 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17994005 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA617340250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1066-51-9
Formula molecolare C H6 N O3 P
Molecular Weight (g/mol) 111.04
Sinonimo Phosphonic acid, (aminomethyl)- (6CI,7CI,8CI,9CI), P-(Aminomethyl)phosphonic acid, (Aminomethyl)phosphonic acid, AMPA, AMPA (surfactant), Aminomethanephosphonic acid, Aminomethylenephosphonic acid, NSC 30076, Nalco 3919, Phosphaglycine
IUPAC Name aminomethylphosphonic acid
SMILES NCP(=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Aminomethyl phosphonic acid (AMPA)
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)
Peso formulazione 111.0085
Percent Purity >95%