Learn More
(Aminomethyl)cyclopropane, 97%
Codice prodotto. 10622983 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10622983 5 g Bottiglia in vetro 5g
10666271 10 g Bottiglia in vetro 10g
11915201 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10622983 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 258720050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2516-47-4 | C4H9N | 71.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2516-47-4
Formula molecolare C4H9N
Molecular Weight (g/mol) 71.11
InChI Key IGSKHXTUVXSOMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopropylmethylamine, cyclopropanemethylamine, cyclopropanemethanamine, aminomethylcyclopropane, aminomethyl cyclopropane, 1-cyclopropylmethanamine, cyclopropane methyl amine, cyclopropylmethylamin, cyclopropanmethylamine
PubChem CID 75646
IUPAC Name cyclopropylmethanamine
SMILES C1CC1CN
Specifica
Materiale o nome chimico (Aminomethyl)cyclopropane
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8200g/mL
Punti di ebollizione 84.0°C to 85.0°C
Punto d'infiammabilità −30°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4320 to 1.4340
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.82
Peso formulazione 71.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid