Learn More
(Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11985191 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11985191 1 g 1g
11905201 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11985191 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104010010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemical Identifiers
CAS 7252-53-1
Formula molecolare C4H9ClN
Molecular Weight (g/mol) 106.57
Numero MDL MFCD00012544
InChI Key MQCZBGGAZQXTLH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopropanemethylamine hydrochloride, cyclopropylmethanamine hydrochloride, cyclopropylmethyl ammonium chloride, cyclopropylmethylamine hydrochloride, aminomethylcyclopropane hydrochloride, 1-cyclopropylmethanamine hydrochloride, aminomethyl cyclopropane hydrochloride, cyclopropylmethanaminium chloride, cyclopropylmethylamin hydrochloride, cyclopropylmethanamine-hydrochloride
PubChem CID 81671
SMILES [Cl].NCC1CC1
Specifications
Materiale o nome chimico (Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 205.0°C to 209.0°C
Colore White
Analisi elementare 42.87 to 46.44% C, 12.50 to 13.54% N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare C3H5CH2NH2·HCl
Quantità 1 g
Beilstein 12,4
IUPAC Name 1-cyclopropylmethanamine hydrochloridyl
Peso formulazione 107.58
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (Aminomethyl)cyclopropane hydrochloride
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.