Learn More
(Aminomethyl)phosphonic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10341434 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10341434 5 g Bottiglia in vetro 5g
10380684 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10732681 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10341434 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 291640050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1066-51-9
Formula molecolare CH6NO3P
Molecular Weight (g/mol) 111.04
Numero MDL MFCD00008105
InChI Key MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aminomethyl phosphonic acid, aminomethanephosphonic acid, amep, 1-aminomethylphosphonic acid, 1-aminomethylphosphonate, amino methane phosphoric acid, caswell no. 037c, 1-aminomethyl phosphonic acid, phosphonic acid, aminomethyl
PubChem CID 14017
ChEBI CHEBI:28812
IUPAC Name aminomethylphosphonic acid
SMILES C(N)P(=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (Aminomethyl)phosphonic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NCH2P(O)(OH)2
Quantità 5 g
Beilstein 01, 2596
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols
Peso formulazione 111.04
Percent Purity 99%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (Aminomethyl)phosphonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.