Learn More
Aminomethyl phosphonic acid (AMPA) 13C 15N D2 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aminomethylphosphonic acid 13C, 15N, methylene-d2 |
| CAS | 2483829-28-1 |
| Solvente o matrice | Water |
| Formula molecolare | 13C 2H2 H4 15N O3 P |
| Quantità | 1 mL |
| Sinonimo | AMPA 13C, 15N, d2 |
| InChI Formula | InChI=1S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)/i1+1D2,2+1 |
| SMILES | [2H][13C]([2H])([15NH2])P(=O)(O)O |
| IUPAC Name | [azanyl(dideuterio)(1^{13}C)methyl]phosphonic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 115.04 |
| Vedi altri risultati |