Learn More
(Aminooxy)acetic acid hemihydrochloride, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11456492 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11456492 5 g
11446492 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11456492 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215010405
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Identificatori chimici
CAS 2921-14-4
Formula molecolare C4H11ClN2O6
Molecular Weight (g/mol) 218.59
Numero MDL MFCD00012955
InChI Key AXIKLJPWEGNZIG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-carboxymethyl hydroxylamine hemihydrochloride, carboxymethoxylamine hemihydrochloride, aminooxyacetic acid hemihydrochloride, 2-aminooxy acetic acid hydrochloride 2:1, unii-5g5qi2gn7a, acetic acid, aminooxy-, hydrochloride 2:1, aminooxy acetic acid hemihydrochloride, 5g5qi2gn7a, carboxymethoxyamine hemihydrochloride
PubChem CID 2723609
IUPAC Name 2-(aminooxy)acetic acid 2-(azaniumyloxy)acetic acid chloride
SMILES [Cl-].NOCC(O)=O.[NH3+]OCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico (Aminooxy)Acetic Acid Hemihydrochloride
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99%
Quantità 5 g
Peso formulazione 109.3
Forma fisica Crystalline Powder