Learn More
Aminooxyacetic acid hemihydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16441099
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16441099 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16441099 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY107994
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
MedChemExpress Aminooxyacetic acid (Carboxymethoxylamine) hemihydrochloride is a malate-aspartate shuttle (MAS) inhibitor which also inhibits the GABA degradating enzyme GABA-T.
Aminooxyacetic acid (Carboxymethoxylamine) hemihydrochloride is a malate-aspartate shuttle (MAS) inhibitor which also inhibits the GABA degradating enzyme GABA-T.
Specifica
Materiale o nome chimico Aminooxyacetic acid hemihydrochloride
Forma fisica Crystals
CAS 2921-14-4
Colore Off-White
Quantità 1 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C2H5NO3.1/2HCl
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo Carboxymethoxylamine hemihydrochlorideAminooxyacetate hemihydrochloride
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (914.91 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 42.9 mg/mL (392.50 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC(CON)=O.[H]Cl.[1/2]
Molecular Weight (g/mol) 109.3
Peso formulazione 109.3
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only