Learn More
Aminopeptidase P1/XPNPEP1 Antibody, DyLight 680, R&D Systems™
Codice prodotto. 18012039 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18012039 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18012039 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP298604FR
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Aminopeptidase P1/XPNPEP1 Polyclonal specifically detects Aminopeptidase P1/XPNPEP1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Aminopeptidase P1/XPNPEP1
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 680
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene Aminoacylproline aminopeptidase, APP1, cytosolic, Cytosolic aminopeptidase P, EC 3.4.11.9, sAmp, xaa-Pro aminopeptidase 1, XPNPEPLX-prolyl aminopeptidase (aminopeptidase P)-like, X-prolyl aminopeptidase (aminopeptidase P) 1, soluble, X-prolyl aminopeptidase 1, soluble
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Aminopeptidase P1/XPNPEP1 fragment.
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca metabolism, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7511
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus