missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aminophylline, MedChemExpress
Descrizione
Aminophylline is a competitive and non-selective phosphodiesterase (PDE) inhibitor. Aminophylline is a competitive adenosine receptor antagonist. Aminophylline has apulmonary vasodilator action as well as a bronchodilator action and has the potential for asthma research.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aminophylline |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 317-34-0 |
| Colore | Off-White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C16H24N10O4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 14.29 mg/mL (33.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.25 mg/mL (14.87 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N1C)N(C)C2=C(N=CN2)C1=O.O=C(N3C)N(C)C4=C(N=CN4)C3=O.NCCN |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?