Learn More
Aminopterin, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17555545 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 17555545
Marca: Thermo Scientific Acros 468751000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico Aminopterin
Imballaggio Glass Bottle
CAS 54-62-6
Certificato di analisi Available
Forma fisica Powder
Formula molecolare C19H20N8O5
Numero MDL 00036692
Colore Light Yellow to Yellow/Brown
Punto di fusione 225°C
Indice di Merck 13-471
Solubilità Soluble in DMF, DMSO
InChI Key TVZGACDUOSZQKY-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC1=NC(N)=C2N=C(CNC3=CC=C(C=C3)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O)C=NC2=N1
IUPAC Name 2-[(4-{[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl]amino}phenyl)formamido]pentanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 440.42
Quantità 100 mg