Learn More
Aminopyrazine, 99+%
Codice prodotto. 10794971 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10794971 10 g Bottiglia in vetro 10g
10229403 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10794971 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104490100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5049-61-6 | C4H5N3 | 95.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5049-61-6
Formula molecolare C4H5N3
Molecular Weight (g/mol) 95.1
Numero MDL MFCD00006137
InChI Key XFTQRUTUGRCSGO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-aminopyrazine, aminopyrazine, pyrazinamine, 2-pyrazinamine, pyrazin-2-ylamine, pyrazine-2-ylamine, pyrazine, 2-amino, amino pyrazine, 3-aminopyrazine, iminopyrazine
PubChem CID 78747
IUPAC Name pyrazin-2-amine
SMILES C1=CN=C(C=N1)N
Specifica
Materiale o nome chimico Aminopyrazine
Punto di fusione 117.0°C to 120.0°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 24, 82
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water.
Peso formulazione 95.1
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aminopyrazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.