Learn More
Aminothiazole, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497857
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16497857 5 g 5g
16475138 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16497857 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12396
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Aminothiazole (2-Aminothiazole), a typical heterocyclic amine, is a precursor for the synthesis of biologically active molecules including sulfur agents, biocides, fungicides, antibiotics, dyes and chemical reaction accelerators.
Aminothiazole (2-Aminothiazole), a typical heterocyclic amine, is a precursor for the synthesis of biologically active molecules including sulfur agents, biocides, fungicides, antibiotics, dyes and chemical reaction accelerators.
Specifica
Materiale o nome chimico Aminothiazole
Forma fisica Solid
CAS 96-50-4
Colore Earth Yellow
Quantità 5 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C3H4N2S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo 2-Aminothiazole 2-Thiazolylamine
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (499.30 mM)
SMILES NC1=NC=CS1
Molecular Weight (g/mol) 100.14
Peso formulazione 100.14
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only