missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amiodarone EP Impurity B (as Hydrochloride), Mikromol™

Codice prodotto. 17961086
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17961086 25 mg 25mg
17990776 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17961086 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0697.030025

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Amiodarone EP Impurity B (as Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico N-Desethylamiodarone HCl
CAS 96027-74-6
Nomi componenti o analita N-Desethylamiodarone HCl
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C23 H25 I2 N O3 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(ethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone Hydrochloride (Desethylamiodarone Hydrochloride), Amiodarone Hydrochloride Imp. B (EP), Amiodarone Imp. B (EP), (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(ethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone Hydrochloride, Amiodarone Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Desethylamiodarone Hydrochloride, Amiodarone Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Amiodarone Impurity B as Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C23H25I2NO3.ClH/c1-3-5-9-20-21(16-8-6-7-10-19(16)29-20)22(27)15-13-17(24)23(18(25)14-15)28-12-11-26-4-2;/h6-8,10,13-14,26H,3-5,9,11-12H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCNCC)c(I)c3
IUPAC Name (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(ethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 653.72
Quantità 25 mg
Peso formulazione 652.9691 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.