Learn More
Amiodarone hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488607
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488607 5 g 5g
16461399 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16488607 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14188
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-02-2027
MedChemExpress Amiodarone hydrochloride, a benzofuran-based Class III antiarrhythmic agent, inhibits WT outwardIhERG tails with an IC50 of ∼45 nM. Amiodarone hydrochloride induces cell proliferation and myofibroblast differentiation via ERK1/2 and p38 MAPK signaling in fibroblasts. Amiodarone hydrochloride can be used in the research of both supraventricular and ventricular arrhythmias.
Amiodarone hydrochloride, a benzofuran-based Class III antiarrhythmic agent, inhibits WT outwardIhERG tails with an IC50 of ∼45 nM. Amiodarone hydrochloride induces cell proliferation and myofibroblast differentiation via ERK1/2 and p38 MAPK signaling in fibroblasts. Amiodarone hydrochloride can be used in the research of both supraventricular and ventricular arrhythmias.
Specifica
Materiale o nome chimico Amiodarone hydrochloride
CAS 19774-82-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H30ClI2NO3
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità DMSO : 24.5 mg/mL (35.94 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CCCCC1=C(C(C2=CC(I)=C(OCCN(CC)CC)C(I)=C2)=O)C3=C(O1)C=CC=C3.Cl
Molecular Weight (g/mol) 681.77
Peso formulazione 681.77
Percent Purity 99.67%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only