Learn More
Amiodarone Hydrochloride, Mikromol™
Codice prodotto. 18071550
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18071550 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18071550 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0697.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Amiodarone Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Amiodarone Hydrochloride
CAS 19774-82-4
Nomi componenti o analita Amiodarone Hydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C25 H29 I2 N O3 . Cl H
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Amiodarone Hydrochloride, (2-Butyl-3-benzofuranyl)[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone hydrochloride, 2-Butyl-3-benzofuranyl 4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride, Amiodar, Amiodarone hydrochloride, Amiodaronum hydrochloride, Ancoron, Angiodarona, Atlansil, Cordarex, Cordarone, Cordarone X, L 3428, L 3428-Labaz, Miocard, Miodaron, Ortacrone, Pacerone, Ritmocardyl, Rythmarone, SKF 33134A, Trangorex
InChI Formula InChI=1S/C25H29I2NO3.ClH/c1-4-7-11-22-23(18-10-8-9-12-21(18)31-22)24(29)17-15-19(26)25(20(27)16-17)30-14-13-28(5-2)6-3;/h8-10,12,15-16H,4-7,11,13-14H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCN(CC)CC)c(I)c3
IUPAC Name (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 681.77
Quantità 250 mg
Peso formulazione 681.0004 g/mol